CAS RN 1448-36-8
IUPAC Nor:
methyl 4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanoate
Synonymes:
methyl 4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanoate
Poids moléculaire (g/mol):
422.61
Formule moléculaire:
C25H42O5
InChi Key:
DLYVTEULDNMQAR-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)CCC(C)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthylcholate, 97%
Méthylcholate, 97%
CAS: 1448-36-8 Formule moléculaire: C25H42O5 Poids moléculaire (g/mol): 422.606 Numéro MDL: MFCD00064934 Clé InChI: DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N Synonyme: Cholic acid methyl ester PubChem CID: 133124937 Nom de l’IUPAC: méthyle (4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoate SOURIRES: CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C