accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 140675-43-0

FNHO

CAS RN 140675-43-0

IUPAC Nor: 2-fluoro-6-hydroxybenzonitrile
Synonymes: 2-fluoro-6-hydroxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 137.11
Formule moléculaire: C7H4FNO
InChi Key: YEBHNFDMNFHZFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(C#N)C(F)=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats