CAS RN 13874-04-9
IUPAC Nor:
tetrachlorogold amine
Synonymes:
tetrachlorogold amine
Poids moléculaire (g/mol):
356.82
Formule moléculaire:
AuCl4H4N
InChi Key:
APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
CAS: 13874-04-9 Formule moléculaire: AuCl4H4N Poids moléculaire (g/mol): 356.82 Numéro MDL: MFCD00011503 Clé InChI: APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J Synonyme: ammonium tetrachloroaurate iii hydrate,ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion,ammonium tetrachloroaurate ii,azanium;tetrachlorogold 1-;hydrate,ammonium tetrachloroaurate iii n-hydrate,ammonium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1,ammoniumtetrachloroaurate iii hydrate-au puratrem,ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion r metals basis CID PubChem: 16211474 SMILES: N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl