accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOHNOONH2NHOHN

CAS RN 138529-46-1

IUPAC Nor: N-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl}-5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamide
Synonymes: biotin PEG2 amine
Poids moléculaire (g/mol): 374.5
Formule moléculaire: C16H30N4O4S
InChi Key: LWISPDYGRSGXME-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats