accessibility menu, dialog, popup

UserName

Sels de xénon

Les sels de xénon sont des composés ioniques contenant l'élément xénon. Les ions xénon présents dans ces sels sont souvent des composés covalents de xénon liés à d'autres éléments plutôt que du xénon pur.
Forme physique 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Affichage les produits de la catégorie Sels de xénon. Afficher tous les résultats de la recherche

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)