CAS RN 137-88-2
CAS RN 137-88-2
IUPAC Nor:
hydrogen 1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium dichloride
Synonymes:
amprolium
Poids moléculaire (g/mol):
315.24
Formule moléculaire:
C14H20Cl2N4
InChi Key:
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Amprolium Hydrochloride 98.0+%, TCI America™
CAS: 137-88-2 Formule moléculaire: C14H20Cl2N4 Poids moléculaire (g/mol): 315.24 Numéro MDL: MFCD00078831 Clé InChI: PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: amprolium hydrochloride,amprolium hcl,amprolium,mepyrium,amprol,amprol 25,thiacoccid,amprol 25 per cent,amprolsol vet,corid vet CID PubChem: 8732 Nom IUPAC: hydrogen 1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium dichloride SMILES: [H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1