CAS RN 13569-80-7
IUPAC Nor:
dysprosium(3+) trifluoride
Synonymes:
dysprosium(3+) trifluoride
Poids moléculaire (g/mol):
219.5
Formule moléculaire:
DyF3
InChi Key:
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[F-].[F-].[F-].[Dy+3]
1
–
1
de
1
résultats
1
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
CAS: 13569-80-7 Numéro MDL: MFCD00016071