CAS RN 132741-30-1
CAS RN 132741-30-1
IUPAC Nor:
(2S)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Synonymes:
(2S)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Poids moléculaire (g/mol):
187.12
Formule moléculaire:
C8H5F2O3
InChi Key:
RRRQFGNNRJHLNV-ZETCQYMHSA-M
SMILES:
O[C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
2,4-Difluoromandelic acid, 97%
CAS: 132741-30-1 Formule moléculaire: C8H6F2O3 Poids moléculaire (g/mol): 188.13 Numéro MDL: MFCD00061296 Clé InChI: RRRQFGNNRJHLNV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,4-difluoromandelic acid,2-2,4-difluorophenyl-2-hydroxyacetic acid,2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid,2,4-difluoro mandelic acid,2,4-difluoro-a-hydroxyphenylacetic acid,alpha-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid,2,4-difluorophenyl hydroxy acetic acid #,2,4-difluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid,currency-hydroxy-2,4-difluorophenylacetic acid CID PubChem: 588651 Nom IUPAC: 2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxyacetic acid SMILES: C1=CC(=C(C=C1F)F)C(C(=O)O)O