accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13268-42-3

IUPAC Nor: triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
Synonymes: triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
Poids moléculaire (g/mol): 428.06
Formule moléculaire: C6H18FeN3O15
InChi Key: ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats