CAS RN 13244-33-2
IUPAC Nor:
2-amino-5-methoxybenzene-1-sulfonate
Synonymes:
2-amino-5-methoxybenzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol):
202.2
Formule moléculaire:
C7H8NO4S
InChi Key:
KZKGEEGADAWJFS-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
COC1=CC=C(N)C(=C1)S([O-])(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
p-Anisidine-2-Acide sulfonique 97,0+%, TCI America™
CAS: 13244-33-2 Formule moléculaire: C7H9NO4S Poids moléculaire (g/mol): 203.212 Numéro MDL: MFCD00035804 Clé InChI: KZKGEEGADAWJFS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-aminoanisole-3-sulfonic acid,p-anisidine-3-sulfonic acid,benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methoxy,4-methoxy-2-sulfoaniline,2-amino-5-methoxybenzenesulphonic acid,unii-hju535j932,2-amino-5-methoxybenzene-1-sulfonic acid,4-methoxyaniline-2-sulfonic acid,4-anisidine-2-sulfonicacid,2-amino-5-methoxy benzenesulfonic acid PubChem CID: 83260 Nom de l’IUPAC: Acide 2-amino-5-méthoxybenzénènesulfonique SOURIRES: COC1=CC(=C(C=C1)N)S(=O)(=O)O