CAS RN 1314-87-0
IUPAC Nor:
λ²-lead(2+) sulfanediide
Synonymes:
λ²-lead(2+) sulfanediide
Poids moléculaire (g/mol):
239.3
Formule moléculaire:
PbS
InChi Key:
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[S--].[Pb++]
1
–
2
de
2
résultats
1
Galena, naturally occurring mineral, approximately 1-2in
CAS: 1314-87-0 Formule moléculaire: PbS Poids moléculaire (g/mol): 239.30 Numéro MDL: MFCD00016280 Clé InChI: FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: lead ii sulfide,lead sulfide,galena,lead monosulfide,plumbous sulfide,lead 2+ sulfide,natural galena,lead sulphide,natural lead sulfide CID PubChem: 14819 Nom IUPAC: sulfanylidenelead SMILES: [S--].[Pb++]
2
Lead(II) sulfide, Pb 82% min.
CAS: 1314-87-0 Formule moléculaire: PbS Poids moléculaire (g/mol): 239.30 Numéro MDL: MFCD00016280 Clé InChI: FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: lead ii sulfide,lead sulfide,galena,lead monosulfide,plumbous sulfide,lead 2+ sulfide,natural galena,lead sulphide,natural lead sulfide CID PubChem: 14819 SMILES: [S--].[Pb++]