CAS RN 131379-14-1
IUPAC Nor:
zinc(2+) 4-cyanobenzen-1-ide bromide
Synonymes:
zinc(2+) 4-cyanobenzen-1-ide bromide
Poids moléculaire (g/mol):
247.4
Formule moléculaire:
C7H4BrNZn
InChi Key:
HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Zn++].[Br-].N#CC1=CC=[C-]C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Bromure de cyanophénylzinc, 0,5 M en THF, emballé sous argon dans des bouteilles refermées ChemSeal™
4-Bromure de cyanophénylzinc, 0,5 M en THF, emballé sous argon dans des bouteilles refermées ChemSeal™
CAS: 131379-14-1 Formule moléculaire: C7H4BrNZn Poids moléculaire (g/mol): 247.4 Numéro MDL: MFCD00671984 Clé InChI: HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide,zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1 PubChem CID: 54750729 Nom de l’IUPAC: le zinc; benzonitrile; bromure SOURIRES: C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]