accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONi

CAS RN 1313-99-1

IUPAC Nor: oxonickel
Synonymes: nickel(II) oxide|bunsenite
Poids moléculaire (g/mol): 74.69
Formule moléculaire: NiO
InChi Key: GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Ni]
Forme physique 
  • (13)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)