accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 131-57-7

IUPAC Nor: 2-benzoyl-5-methoxyphenol
Synonymes: oxybenzone oxybenzone (substance) oxibenzona [inn-spanish] chimassorb 90 oxybenzone preparation solbar spectra-sorb UV 9 person & covey brand of oxybenzone MOB MOD
Poids moléculaire (g/mol): 228.25
Formule moléculaire: C14H12O3
InChi Key: DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)