accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 130495-35-1

IUPAC Nor: hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Synonymes: hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazole chloride
Poids moléculaire (g/mol): 402.92
Formule moléculaire: C22H27ClN2O3
InChi Key: FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Type de produit 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats