accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOBrBrBrBrOH

CAS RN 13027-28-6

IUPAC Nor: 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Synonymes: 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 633.91
Formule moléculaire: C20H10Br4O4
InChi Key: GNJLVMKERYSIAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats