accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHOHOOHO(R)(R)(R)(S)(R)HOOHOOOH(R)(R)(R)(S)(R)HOHOOOH(R)(R)(R)(S)(R)OHOHOOOH(R)(R)(R)(S)(R)OOOHOHOHO(R)(R)(R)(S)(R)OHHOOOHO(R)(R)(R)(S)(R)OHOHOHO(R)(R)(R)(S)(R)HHHHHHH∗OH

CAS RN 128446-35-5

IUPAC Nor: —
Synonymes: —
Poids moléculaire (g/mol): 1180.05
Formule moléculaire: C44H75O36
InChi Key: —
SMILES: OCC-*.[H][C@@]12O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]7([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (5)
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (11)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)