accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOHONH2

CAS RN 1272755-07-3

IUPAC Nor: 5-amino-4-(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]-6-(4-methoxyphenoxy)oxan-3-ol
Synonymes: 5-amino-4-(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]-6-(4-methoxyphenoxy)oxan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol): 465.55
Formule moléculaire: C27H31NO6
InChi Key: DFPWFVXGRBQWGQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(OC2OC(COCC3=CC=CC=C3)C(O)C(OCC3=CC=CC=C3)C2N)C=C1
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats