accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3C(R)(S)H3C(S)(R)OH3COCH3O(S)O

CAS RN 126784-99-4

IUPAC Nor: (1R,3aS,3bS,10R,11aS)-1-acetyl-10-[4-(dimethylamino)phenyl]-11a-methyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
Synonymes: ulipristal acetate
Poids moléculaire (g/mol): 475.63
Formule moléculaire: C30H37NO4
InChi Key: OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]2(OC(C)=O)C(C)=O)[C@@H]2CCC3=CC(=O)CCC3=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats