CAS RN 1256256-45-7
IUPAC Nor:
tert-butyl N-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Synonymes:
tert-butyl N-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol):
337.2
Formule moléculaire:
C17H25BFNO4
InChi Key:
FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Ester de pinacol à l’acide 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzénéboronique, 96%, Thermo Scientific™
Ester de pinacol à l’acide 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzénéboronique, 96%, Thermo Scientific™
CAS: 1256256-45-7 Formule moléculaire: C17H25BFNO4 Poids moléculaire (g/mol): 337.198 Numéro MDL: MFCD18383441 Clé InChI: FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate,tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate,4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester,3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester PubChem CID: 59578631 Nom de l’IUPAC: Tert-butyl N-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]carbamate SOURIRES: B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F