accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFFFOH

CAS RN 124811-71-8

IUPAC Nor: 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonymes: 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 187.12
Formule moléculaire: C8H4F3NO
InChi Key: QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(C=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats