CAS RN 123171-59-5
IUPAC Nor:
hydrogen 1-{[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium hydrate dichloride
Synonymes:
hydrogen cefepime(1+) hydrate dichloride
Poids moléculaire (g/mol):
571.49
Formule moléculaire:
C19H28Cl2N6O6S2
InChi Key:
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
SMILES:
[H+].O.[Cl-].[Cl-].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[N+]3(C)CCCC3)=C(N2C1=O)C(O)=O)C1=CSC(N)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Chlorhydrate de cépépime
CAS: 123171-59-5 Formule moléculaire: C19H29Cl2N6O6S2+ Poids moléculaire (g/mol): 572.497 Numéro MDL: MFCD01687679 Clé InChI: LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O PubChem CID: 129893984 Nom de l’IUPAC: (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-[(1-méthylpyrrolidine-1-ium-1-yl)méthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-acide carboxylique; s’hydrater; Dihydrochlorure SOURIRES: C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl