CAS RN 122-25-8
IUPAC Nor:
5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxybenzoic acid
Synonymes:
5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxybenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
288.26
Formule moléculaire:
C15H12O6
InChi Key:
JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC(CC2=CC=C(O)C(=C2)C(O)=O)=CC=C1O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5,5'-Acide méthylènedisalicylique, 95%
5,5'-Acide méthylènedisalicylique, 95%
CAS: 122-25-8 Formule moléculaire: C15H12O6 Poids moléculaire (g/mol): 288.26 Numéro MDL: MFCD00016506 Clé InChI: JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5,5'-methylenedisalicylic acid,5,5'-methylenebis 2-hydroxybenzoic acid,methylenebis salicylic acid,5,5-methylenebis salicylic acid,unii-2kf4fvv76n,5,5-methylenedisalicylic acid,5-3-carboxy-4-hydroxybenzyl salicylic acid,3,3'-dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane,4,4'-dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane,2kf4fvv76n PubChem CID: 67145 Nom de l’IUPAC: 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphényl)méthyl]-2-hydroxybenzoïque acide SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1CC2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O)C(=O)O)O