accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 120800-52-4

ONNOOH

CAS RN 120800-52-4

IUPAC Nor: 6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: 6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 208.22
Formule moléculaire: C10H12N2O3
InChi Key: XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)