CAS RN 120-89-8
IUPAC Nor:
imidazolidine-2,4,5-trione
Synonymes:
imidazolidinetrione
Poids moléculaire (g/mol):
114.06
Formule moléculaire:
C3H2N2O3
InChi Key:
ZFLIKDUSUDBGCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1NC(=O)C(=O)N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Parabanic Acid 98.0+%, TCI America™
CAS: 120-89-8 Formule moléculaire: C3H2N2O3 Poids moléculaire (g/mol): 114.06 Numéro MDL: MFCD00014493 Clé InChI: ZFLIKDUSUDBGCD-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 67126 ChEBI: CHEBI:74661 Nom IUPAC: imidazolidine-2,4,5-trione SMILES: O=C1NC(=O)C(=O)N1