CAS RN 114482-57-4
CAS RN 114482-57-4
IUPAC Nor:
4-cyanophenyl 4-(but-3-en-1-yloxy)benzoate
Synonymes:
4-cyanophenyl 4-(but-3-en-1-yloxy)benzoate
Poids moléculaire (g/mol):
293.32
Formule moléculaire:
C18H15NO3
InChi Key:
XGRKLNHEYFRXFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Cyanophenyl 4-(3-Butenyloxy)benzoate 97.0+%, TCI America™
CAS: 114482-57-4 Formule moléculaire: C18H15NO3 Poids moléculaire (g/mol): 293.322 Numéro MDL: MFCD00191384 Clé InChI: XGRKLNHEYFRXFW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-(3-Butenyloxy)benzoic Acid 4-Cyanophenyl Ester CID PubChem: 600247 Nom IUPAC: (4-cyanophenyl) 4-but-3-enoxybenzoate SMILES: C=CCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)C#N