accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSSH

CAS RN 1122-97-0

IUPAC Nor: 4-(methylsulfanyl)benzene-1-thiol
Synonymes: 4-(methylsulfanyl)benzenethiol
Poids moléculaire (g/mol): 156.26
Formule moléculaire: C7H8S2
InChi Key: KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=CC=C(S)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats