CAS RN 112-96-9
IUPAC Nor:
1-isocyanatooctadecane
Synonymes:
octadecane, 1-isocyanato-
Poids moléculaire (g/mol):
295.51
Formule moléculaire:
C19H37NO
InChi Key:
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Octadécyle isocyanate 80,0+%, TCI America™
CAS: 112-96-9 Formule moléculaire: C19H37NO Poids moléculaire (g/mol): 295.51 Numéro MDL: MFCD00002041 Clé InChI: QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Isocyanic Acid Octadecyl Ester, Isocyanic Acid Stearyl Ester, Stearyl Isocyanate PubChem CID: 66988 Nom de l’IUPAC: 1-isocyanatooctadécane SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O