accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 112-70-9

H3COH

CAS RN 112-70-9

IUPAC Nor: tridecan-1-ol
Synonymes: tridecanol
Poids moléculaire (g/mol): 200.37
Formule moléculaire: C13H28O
InChi Key: XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCO
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats