accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 112-44-7

IUPAC Nor: undecanal
Synonymes: undecylenyl alcohol
Poids moléculaire (g/mol): 170.3
Formule moléculaire: C11H22O
InChi Key: KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC=O
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)