accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1111-67-7

CuSN

CAS RN 1111-67-7

IUPAC Nor: λ¹-copper(1+) cyanosulfanide
Synonymes: copper(I) thiocyanate
Poids moléculaire (g/mol): 121.62
Formule moléculaire: CCuNS
InChi Key: PDZKZMQQDCHTNF-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cu+].[S-]C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats