accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH(S)OH

CAS RN 110529-22-1

IUPAC Nor: (2S)-2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-methylpyrrolidin-1-ium
Synonymes: (2S)-2-(hydroxydiphenylmethyl)-1-methylpyrrolidin-1-ium
Poids moléculaire (g/mol): 268.38
Formule moléculaire: C18H22NO
InChi Key: XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-O
SMILES: C[NH+]1CCC[C@H]1C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats