accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 110-56-5

IUPAC Nor: 1,4-dichlorobutane
Synonymes: 1,4-dichlorobutane
Poids moléculaire (g/mol): 127.01
Formule moléculaire: C4H8Cl2
InChi Key: KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCCCCl
Point d’ébullition 
  • (4)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)