accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOONOOOOOHHONOHOOHONaNa

CAS RN 108750-13-6

IUPAC Nor: disodium 2-{[(2'-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-7'-yl)methyl](carboxylatomethyl)amino}acetate
Synonymes: disodium 2-[(2'-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-7'-ylmethyl)(carboxylatomethyl)amino]acetate
Poids moléculaire (g/mol): 666.5
Formule moléculaire: C30H24N2Na2O13
InChi Key: ZPDXOJYVKULICC-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=C(O)C=C2OC3=CC(O)=C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C=C3C3(OC(=O)C4=CC=CC=C34)C2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats