accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1073355-05-1

IUPAC Nor: 2-(3-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonymes: 2-(3-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol): 294.2
Formule moléculaire: C19H23BO2
InChi Key: VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CC2=CC=CC=C2)=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats