CAS RN 107254-86-4
IUPAC Nor:
5-nitro-2-[(3-phenylpropyl)amino]benzoic acid
Synonymes:
NPPB
Poids moléculaire (g/mol):
300.31
Formule moléculaire:
C16H16N2O4
InChi Key:
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC(=CC=C1NCCCC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Nitro-2-(3-phénylpropylamino)acide benzoïque, 98%
CAS: 107254-86-4 Formule moléculaire: C16H16N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 300.31 Numéro MDL: MFCD00153851 Clé InChI: WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: nppb,5-nitro-2-3-phenylpropylamino benzoic acid,unii-3a35o9g3yz,5-nitro-2-3-phenylpropyl amino benzoic acid,benzoic acid,5-nitro-2-3-phenylpropyl amino,benzoic acid, 5-nitro-2-3-phenylpropyl amino,5-nitro-2-3-phenylpropylamino-benzoic acid,5-nitro-2-phenylpropylaminobenzoic acid nppb,5-nitro-2-3-phenylpropylamino benzoic acid nppb,spectrum_001814 PubChem CID: 4549 ChEBI: CHEBI:34457 Nom de l’IUPAC: Acide benzoïque 5-nitro-2-[(3-phénylpropyl)amino] SOURIRES: OC(=O)C1=CC(=CC=C1NCCCC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O