accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOHOH3C

CAS RN 107-66-4

IUPAC Nor: dibutoxyphosphinic acid
Synonymes: di-N-butyl phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 210.21
Formule moléculaire: C8H19O4P
InChi Key: JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Forme physique 
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)