CAS RN 1067-47-6
CAS RN 1067-47-6
IUPAC Nor:
4-(triethoxysilyl)butanenitrile
Synonymes:
4-(triethoxysilyl)butanenitrile
Poids moléculaire (g/mol):
231.37
Formule moléculaire:
C10H21NO3Si
InChi Key:
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
1
–
1
de
1
résultats
1
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane, 97%
CAS: 1067-47-6 Formule moléculaire: C10H21NO3Si Poids moléculaire (g/mol): 231.367 Numéro MDL: MFCD00042636 Clé InChI: VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-cyanopropyltriethoxysilane,butanenitrile, 4-triethoxysilyl,4-triethoxysilyl butanenitrile,4-triethoxysilyl butyronitrile,butyronitrile, 4-triethoxysilyl,silane, triethoxy 3-cyanopropyl,triethoxy-3-kyanpropylsilan,unii-n78w6a24dx,3-cyanopropyl triethoxysilane,triethoxy-3-kyanpropylsilan czech CID PubChem: 14024 Nom IUPAC: 4-triethoxysilylbutanenitrile SMILES: CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC