CAS RN 106086-78-6
IUPAC Nor:
2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
Synonymes:
2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol):
228.11
Formule moléculaire:
C8H6BrNS
InChi Key:
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCC1=NC2=CC=CC=C2S1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 106086-78-6 Formule moléculaire: C8H6BrNS Poids moléculaire (g/mol): 228.107 Clé InChI: WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole,2-bromomethyl benzo d thiazole,2-bromomethyl benzothiazole,benzothiazole, 2-bromomethyl,benzo d thiazol-2-yl methyl bromide,zlchem 58,pubchem3912,acmc-1bpju,2-bromomethylbenzothiazole CID PubChem: 2776258 Nom IUPAC: 2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole SMILES: C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr