accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHOO

CAS RN 106-34-3

IUPAC Nor: benzene-1,4-diol; cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonymes: quinhydrone chinhydron p-benzoquinhydrone green hydroquinone
Poids moléculaire (g/mol): 218.21
Formule moléculaire: C12H10O4
InChi Key: BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)