CAS RN 10420-63-0
CAS RN 10420-63-0
IUPAC Nor:
methyl 2-[(2,4-dinitrophenyl)amino]propanoate
Synonymes:
methyl 2-[(2,4-dinitrophenyl)amino]propanoate
Poids moléculaire (g/mol):
269.21
Formule moléculaire:
C10H11N3O6
InChi Key:
RXDDNUKGTCKLDT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C(C)NC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine Methyl Ester 98.0+%, TCI America™
CAS: 10420-63-0 Formule moléculaire: C10H11N3O6 Poids moléculaire (g/mol): 269.213 Numéro MDL: MFCD00051742 Clé InChI: RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N Synonyme: N-Dnp-L-alanine Methyl Ester, Dnp-Ala-OMe CID PubChem: 18642980 Nom IUPAC: methyl (2S)-2-(2,4-dinitroanilino)propanoate SMILES: CC(C(=O)OC)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]