CAS RN 1016-19-9
IUPAC Nor:
5-isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene
Synonymes:
5-isocyanato-1,2,3-trimethoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol):
209.2
Formule moléculaire:
C10H11NO4
InChi Key:
MJJXWPHZDBIHIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)N=C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3,4,5-Triméthoxyphényl isocyanate, 97%
3,4,5-Triméthoxyphényl isocyanate, 97%
CAS: 1016-19-9 Formule moléculaire: C10H11NO4 Poids moléculaire (g/mol): 209.20 Numéro MDL: MFCD00013861 Clé InChI: MJJXWPHZDBIHIM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,4,5-trimethoxyphenyl isocyanate,3,4,5-trimethoxyphenyl cyanate,3,4,5-trimethoxybenzenisocyanate,acmc-20ang3,3,4,5-trimethoxyphenylisocyanate,3,4,5-trimetoxyphenyl ispcyanate,3, 4, 5-trimethoxyphenylisocyanate,3,4,5-trimethoxy-isocyanato benzene,5-isocyanato-1,2,3-trimethoxy-benzene PubChem CID: 517766 Nom de l’IUPAC: 5-isocyanato-1,2,3-triméthoxybenzène SOURIRES: COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)N=C=O