accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOONOO

CAS RN 101-63-3

IUPAC Nor: 1-nitro-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Synonymes: 1-nitro-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Poids moléculaire (g/mol): 260.21
Formule moléculaire: C12H8N2O5
InChi Key: MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats