accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl(E)

CAS RN 10061-02-6

IUPAC Nor: (1E)-1,3-dichloroprop-1-ene
Synonymes: trans-1,3-dichloropropene trans-telone 1,3-dichloropropene (trans)
Poids moléculaire (g/mol): 110.97
Formule moléculaire: C3H4Cl2
InChi Key: UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
SMILES: ClC\C=C\Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats