accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOONOOONOOOH2OH2OH2OH2OH2ODy

CAS RN 10031-49-9

IUPAC Nor: dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
Synonymes: dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
Poids moléculaire (g/mol): 438.59
Formule moléculaire: DyH10N3O14
InChi Key: NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Niveau 
  • (8)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats