missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feuille de zirconium, épaisseur de 0,25 mm (0,01 po), recuite, 99,8% (base métallique hors Hf), Hf nominal 2%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA10591IB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA10591IB 125 x 2000 mm
AA10591GI 100 x 125 mm
AA10591GR 125 x 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA10591IB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 010591IB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Forme : Environ 20,6g/100 x 125mm, Tempérage : doux

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom de l’IUPAC Zirconium
SOURIRES [Zr]

Spécifications

Couleur Du gris à l’argent
Nom ou substance chimique Zirconium
Nom Remarque Recuit
Aspect Du gris à la feuille argentée
Quantité 125 x 2000 mm
Odeur Inodore
Forme Feuille
Fourchette de pourcentages d’essai 99,8% (base des métaux excluant Hf)
EINECSNumber 231-176-9
RTECSNumber ZH7070000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche