missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc, bâtonnets, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02004608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02004608 500 g Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02004608 Fournisseur Avantor Code fournisseur 427401

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom de l’IUPAC Zinc
SOURIRES [Zn]

Spécifications

Nom ou substance chimique Zinc
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en polyéthylène
Forme Bâton
Poids de formule 65.39
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS