missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc, maillage 20, granulaire, ACS, 99,8%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18614712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en poly
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18614712 500 g Bouteille en polyéthylène
18614708 125 g Bouteille en polyéthylène
18614710 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18614709 12 kg Seau en poly
18614711 45 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18614712 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur Z1015500GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7440-66-6
Poids moléculaire (g/mol) 65.39

Spécifications

Nom ou substance chimique Zinc
CAS % maximal 1
Quantité 500 g
Emballage Bouteille en polyéthylène
Granulométrie Environ 20 mailles
Forme Granulaire
Pourcentage de pureté 99.8%
Niveau ACS

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.