Learn More
Zéolite bêta, hydrogène
Description
La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires, et pour les réactions de Friedel Crafts (alkylation et acylation). La zéolite βet l’hydrogène sont utilisés comme tamis moléculaire, filtre, adsorbant, catalyseur, agent asséchant, échangeur de cationes, agent disperseur et constructeur de détergents. Il sert de catalyseur acide et est utilisé comme alternative aux méthodes connues pour la protection des alcools tels que les éthers tétrahydropyranyliques et la déprotection des éthers tétrahydropyranyliques. Il est également utilisé dans la réduction stéréosélective des cétones par Meerwein-Ponndorf-Verley. De plus, il est utilisé comme catalyseur efficace et recyclable pour la tétrahydropyranylation des alcools et des phénols.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires et les réactions de Friedel Crafts (alkylation et acylation)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zeolite beta, hydrogen |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-283-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche