Learn More
Zéolite bêta, ammonium
Description
La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires et les réactions de Friedel Crafts. Utilisé dans la fabrication de détergents pour l’élimination de la dureté. Il est également utilisé pour le contrôle des odeurs, les absorbants industriels, les comblants industriels, l’absorption des gaz, la réhabilitation des sols, la filtration des eaux usées, l’agent floculant, les aliments pour animaux, l’hydroponie, les tamis moléculaires, les dessiccants, le béton léger, l’acoustique et la céramique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires et les réactions de Friedel Crafts (alkylation et acylation)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Zeolite beta, ammonium |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-283-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche